Få mere at vide
3-Fluorobenzoylacetonitrile (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 21667-61-8 |
| Molekylær formel | C9 H6 F N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acetonitrile, (m-fluorobenzoyl)- (8CI), 3-Fluoro-β-oxobenzenepropanenitrile, (m-Fluorobenzoyl)-acetonitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-(3'-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-fluorophenyl)propanenitrile, α-Cyano-3-fluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2 |
| SMIL | Fc1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 3-(3-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.148 |
| Formel vægt | 163.043 |