Få mere at vide
3-Fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzoic Acid |
| CAS | 455-38-9 |
| Molekylær formel | C7H5FO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | m-Fluorobenzoic Acid, NSC 10320, NSC 176125 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(F)c1 |
| IUPAC navn | 3-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vægt | 140.0274 |