Få mere at vide
3-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 455-68-5 |
| Molekylær formel | C8 H7 F O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(F)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-fluorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.14 |
| Formel vægt | 154.043 |