Få mere at vide
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10078711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10078711 1g; Glass bottle
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10078711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Navn note 98%
CAS 701-27-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 108.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Lineær formel FC6H4SO2Cl
Brydningsindeks 1.5280 to 1.5310
MDL nummer MFCD00042286
Mængde 1g
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
InChI nøgle OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 194.60
PubChem CID 2734258
Formel vægt 194.61
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.