Få mere at vide
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11404514
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404514 1 g 1g
11414514 5 g 5g
11424514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13140.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-27-9 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-27-9
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00042286
InChI nøgle OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC navn 3-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 1.463
Kogepunkt 231°C to 232°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2091631
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 194.61
Procent renhed 98%