Få mere at vide
3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738645
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738645 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10738645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00519DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 701-27-9
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00042286
InChI nøgle OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC navn 3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMIL FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel FC6H4SO2Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 194.61
Procent renhed 97%