Få mere at vide
3-Fluoroazetidin hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15425788
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425788 500 mg 500mg
15415788 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59454.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 617718-46-4 | C3H7ClFN | 111,544 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617718-46-4
Molekylær formel C3H7ClFN
Molekylvægt (g/mol) 111.544
MDL nummer MFCD05663715
InChI nøgle PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroazetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl, 3-fluoroazetidinehydrochloride, azetidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoroazetane hydrochloride, acmc-20dlgf, c3h6fn.hcl, ksc941o8n, 3-fluoro-azetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl salt
PubChem CID 10125054
IUPAC navn 3-fluorazetidin;hydrochlorid
SMIL C1C(CN1)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroazetidine hydrochloride
Mængde 500 mg
Formel vægt 111.55
Procent renhed 95%