Få mere at vide
3-fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30402976
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402976 5 g
30401424 50 g
30391342 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5882555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-19-0
Molekylær formel C6 H6 F N
Molekylvægt (g/mol) 111.1169
Synonym Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
IUPAC navn 3-fluoranilin
SMIL Nc1cccc(F)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formel vægt 111.0484