Få mere at vide
3-Fluoroaniline, TRC
Artikelnummer. 30401424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401424 50 g
30391342 25 g
30402976 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58825550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-19-0
Molekylær formel C6 H6 F N
Molekylvægt (g/mol) 111.1169
Synonym Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
IUPAC navn 3-fluoroaniline
SMIL Nc1cccc(F)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroaniline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formel vægt 111.0484