Få mere at vide
3-Fluoroaniline-2,4,6-d3,ND2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoroaniline-N,N,2,4,6-D5 |
| CAS | 1398065-56-9 |
| Molekylær formel | C6 D5 H F N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Fluoroaniline-2,4,6-d3,ND2, 3-Fluoroaniline-N,N,2,4,6-D5, 3-Fluoroaniline-d5, 3-Fluorobenzene-2,4,6-d3-amine-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H,8H2/i2D,3 D,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])cc([2 H])c(F)c1[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,4,6-pentadeuterio-3-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.1478 |
| Formel vægt | 116.0798 g/mol |
| Vis mere |