Få mere at vide
3-Fluoro-propylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30403178
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30403178 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30403178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF402308100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride
CAS 64068-31-1
Molekylær formel C3H8NF . HCl
Mængde 100 mg
Synonym 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMIL Cl.NCCCF
IUPAC navn 3-fluoropropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 113.56
Formel vægt 113.0408