Få mere at vide
3-fluorpropylaminhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride |
| CAS | 64068-31-1 |
| Molekylær formel | C3H8NF . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCF |
| IUPAC navn | 3-fluorpropan-1-amin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.56 |
| Formel vægt | 113.0408 |