Få mere at vide
3-fluor-o-xylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080888
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11443364
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10637.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-82-3
Molekylær formel C8H9F
Molekylvægt (g/mol) 124.16
MDL nummer MFCD00000323
InChI nøgle AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC navn 1-fluor-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(F)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-o-xylene
Tæthed 0.992
Kogepunkt 147°C to 148°C
Mængde 5 g
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.486
FN nummer UN1993
Beilstein 2040955
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 124.16
Procent renhed 99%