Få mere at vide
3-Fluoro-o-xylen, 99%
Artikelnummer. 11463364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463364 100 g 100g
11443364 5 g 5g
11453364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10637.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124,16 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-82-3
Molekylær formel C8H9F
Molekylvægt (g/mol) 124.16
MDL nummer MFCD00000323
InChI nøgle AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC navn 1-fluor-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(F)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-o-xylene
Tæthed 0.992
Mængde 100 g
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.486
FN nummer UN1993
Beilstein 2040955
Kogepunkt 147 °C til 148 °C
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 124.16
Procent renhed 99%