Få mere at vide
3-fluor-N-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495137
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495137 10 g 10g
11405147 50 g 50g
11415147 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22565.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1978-37-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1978-37-6
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD02683095
InChI nøgle FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl
PubChem CID 2759011
IUPAC navn 3-fluor-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC(=CC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-N-methylaniline
Tæthed 1.11
Kogepunkt 94°C (19 mmHg)
Flammepunkt 86°C (187°F)
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%