Få mere at vide
3-fluor-L-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363736
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363736 50 mg 50mg
11373736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16775.MF
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
3-Fluoro-L-tyrosin bruges som lægemiddel og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Fluoro-L-tyrosin bruges som lægemiddel og mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand (9,8 g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-96-3
Molekylær formel C9H10FNO3
Molekylvægt (g/mol) 199.18
MDL nummer MFCD00002607
InChI nøgle VIIAUOZUUGXERI-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-fluoro-l-tyrosine, s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluorotyrosine, 3-fluorotyrosine, l, h-tyr 3-f-oh, unii-174nrg3m2x, s-3-fluorotyrosine, 3'-fluoro-l-tyrosine, 2s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluoro-tyrosine
PubChem CID 643330
ChEBI CHEBI:46534
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-L-tyrosine
Smeltepunkt 260°C to 261°C
FN nummer UN2811
Beilstein 3204802
Opløselighedsinformation Soluble in water (9.8g/L).
Mængde 50 mg
Formel vægt 199.18
Optisk rotation −7° (c=1 in 1M HCl)
Procent renhed 97%