Få mere at vide
3-fluor-DL-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043589
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391287 100 mg 100mg
11381287 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01479.MC
3-Fluoro-DL-tyrosin bruges til tyrosin i biosyntesen af proteiner som f.eks.β -galactosidaser (Escherichia coli), bacteriorhodopsin og intestinale mikrovillare enzymer, aminopeptidase N, for at studere effekten af halogenerede tryosiner på proteinernes egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Fluoro-DL-tyrosin bruges til tyrosin i biosyntesen af proteiner som f.eks.β -galactosidaser (Escherichia coli), bacteriorhodopsin og intestinale mikrovillare enzymer, aminopeptidase N, for at studere effekten af halogenerede tryosiner på proteinernes egenskaber.
Opløselighed
Opløseligt i vand (28 g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-90-7
Molekylær formel C9H10FNO3
Molekylvægt (g/mol) 199.18
MDL nummer MFCD00063075
InChI nøgle VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-fluoro-dl-tyrosine, 2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pardinon, m-fluoro-dl-tyrosine, fluorthyrin, 3-fluorotyrosin, 3-fluorotyrosine, m-ftyr, dl-m-fluorotyrosine, dl-3-fluorotyrosine
PubChem CID 92100
ChEBI CHEBI:32771
IUPAC navn 2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-DL-tyrosine
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Beilstein 3204804
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (28g/L).
Mængde 100 mg
Formel vægt 199.18
Procent renhed 98%