Få mere at vide
3-fluor-DL-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Fluoro-DL-tyrosin bruges til tyrosin i biosyntesen af proteiner som f.eks.β -galactosidaser (Escherichia coli), bacteriorhodopsin og intestinale mikrovillare enzymer, aminopeptidase N, for at studere effekten af halogenerede tryosiner på proteinernes egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Fluoro-DL-tyrosin bruges til tyrosin i biosyntesen af proteiner som f.eks.β -galactosidaser (Escherichia coli), bacteriorhodopsin og intestinale mikrovillare enzymer, aminopeptidase N, for at studere effekten af halogenerede tryosiner på proteinernes egenskaber.
Opløselighed
Opløseligt i vand (28 g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-DL-tyrosine |
| Smeltepunkt | ∽280 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 3204804 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (28g/L). |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 199.18 |
| Procent renhed | 98% |