Få mere at vide
3-Fluoro-DL-phenylalanin, 98%
Artikelnummer. 11387206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387206 1 g 1g
11397206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07297.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 2629-54-1 | C9H10FNO2 | 183,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2629-54-1
Molekylær formel C9H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.18
MDL nummer MFCD00004273,MFCD00066450
InChI nøgle VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3-fluoro-dl-phenylalanine, 3-fluorophenylalanine, 2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluorophenylalanine, dl-3-fluorophenylalanine, h-dl-phe 3-f-oh, m-fluoro-dl-phenylalanine, alanine, 3-fluorophenyl, 3-fluoro-3-phenylalanine, dl-phenylalanine, 3-fluoro
PubChem CID 9976
IUPAC navn 2-amino-3-(3-fluorphenyl)propansyre
SMIL [NH3+][C@@H](CC1=CC=CC(F)=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-DL-phenylalanine
Smeltepunkt ∽245°C (decomposition)
Beilstein 2939807
Mængde 1 g
Formel vægt 183.18
Procent renhed 98%