Få mere at vide
3-Fluoro-D-phenylalanin, 95%
Artikelnummer. 15499648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499648 1 g 1g
15409658 5 g 5g
15419658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63131.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 110117-84-5 | C9H10FNO2 | 183,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110117-84-5
Molekylær formel C9H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.18
MDL nummer MFCD00066449
InChI nøgle VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh
PubChem CID 716317
SMIL NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-D-phenylalanine
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(3-fluorphenyl)propansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 183.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof