missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoro-6-nitroanisole, TRC

Artikelnummer. 30403708
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403708 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5937701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-6-nitroanisole
CAS 448-19-1
Molekylær formel C7H6FNO3
Mængde 1 g
Synonym 1-Fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-fluoronitrobenzene, 2-Nitro-5-fluoroanisole, 3-Methoxy-4-nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-methoxynitrobenzene, 5-Fluoro-2-nitroanisole, 5-Fluoro-2-nitrophenyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
SMIL COc1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 171.13
Formel vægt 171.0332
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.