Få mere at vide
3-Fluoro-6-bromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-6-bromopyridine |
| CAS | 41404-58-4 |
| Molekylær formel | C5H3BrFN |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Fluoro-2-bromopyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.99 |
| Formel vægt | 174.9433 |