Få mere at vide
3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid |
| CAS | 161622-05-5 |
| Molekylær formel | C8H4F4O2 |
| MDL nummer | MFCD00061293 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.11 |
| Procent renhed | 98% |