Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 195447-79-1 |
| Molekylær formel | C9H6F4O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenelacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.14 |