Få mere at vide
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid |
| CAS | 159020-59-4 |
| Molekylær formel | C7H5BF4O2 |
| MDL nummer | MFCD06657735 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.92 |
| Procent renhed | 97% |