Få mere at vide
3-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 454-73-9 |
| Molekylær formel | C7 H3 F4 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,3-Tetrafluoro-5-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.1 |
| Formel vægt | 209.01 |