Få mere at vide
3-fluor-5-nitrobenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467686
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467686 1 g 1g
15477686 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62652.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 710348-94-0
Molekylær formel C12H15BFNO4
Molekylvægt (g/mol) 267.063
InChI nøgle CKBJFSWEKLWHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 59770452
IUPAC navn 2-(3-fluor-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 267.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof