Få mere at vide
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409697 250 mg 250mg
15489687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52921.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850589-57-0
Molekylær formel C10H14BFO3
Molekylvægt (g/mol) 212.027
MDL nummer MFCD07363783
InChI nøgle KLKWZMKGTIQLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-isobutyloxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronicacid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl, acmc-209q3f, 3-fluoro-5-isobutoxyphenyl boronic acid
PubChem CID 44558176
IUPAC navn [3-fluoro-5-(2-methylpropoxy)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)F)OCC(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.03
Procent renhed 98%