Få mere at vide
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467186
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467186 1 g 1g
15477186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62234.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1887126-77-3
Molekylær formel C12H16BFO3
Molekylvægt (g/mol) 238.065
InChI nøgle KBGOBMOAZQOCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 72219551
IUPAC navn 3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 238.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.