Få mere at vide
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449377
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15449377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52619.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871329-82-7
Molekylær formel C6H6BFO3
Molekylvægt (g/mol) 155.919
MDL nummer MFCD07363778
InChI nøgle RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-hydroxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxphenyl boronic acid, 3-hydroxyl-5-fluoro-phenyl-boronic acid, acmc-209qgp, 3-fluoro-5-hydroxyphenyl-boronic acid, 3-fluoranyl-5-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-hydroxyphenyl
PubChem CID 44717308
IUPAC navn (3-fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)F)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 54°C to 62°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 155.92
Procent renhed 98%