Få mere at vide
3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 231953-38-1 |
| Molekylær formel | C8H3F4N |
| MDL nummer | MFCD00236280 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.11 |
| Procent renhed | 97% |