Få mere at vide
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 231953-38-1 |
| Molekylær formel | C8H3F4N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H |
| SMIL | FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1 |
| IUPAC navn | 3-fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.11 |
| Formel vægt | 189.02 |