Få mere at vide
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30395880
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30395880 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30395880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5961052.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 231953-38-1
Molekylær formel C8H3F4N
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H
SMIL FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1
IUPAC navn 3-fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 189.11
Formel vægt 189.02