Få mere at vide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 69411-68-3 |
| Molekylær formel | C7H5F4N |
| MDL nummer | MFCD00190120 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.12 |
| Procent renhed | 97% |