missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid, TRC

Artikelnummer. 30404593
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404593 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5984951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
CAS 187804-79-1
Molekylær formel C7H5BF4O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5BF4O3/c9-5-3-4(8(13)14)1-2-6(5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)F)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 223.92
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.