Få mere at vide
3-Fluoro-4-phenylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-phenylphenol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9FO/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H |
| Formel vægt | 188.0637 |