Få mere at vide
3-fluor-4-oxopiperidin-1-carboxylsyre-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13535010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13535010 1 g Glasflaske 1g
13525010 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13535010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 211108-50-8
Molekylær formel C10H16FNO3
Molekylvægt (g/mol) 217.24
InChI nøgle JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
PubChem CID 10560711
IUPAC navn tert-butyl-3-fluor-4-oxopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 217.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate