Få mere at vide
3-Fluoro-4-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. p-135245 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10662145
Brand: Thermo Scientific Acros 303370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 394-41-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-41-2
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00041251
InChI nøgle CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
IUPAC navn 3-fluor-4-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(NO2)OH
Mængde 1 g
Formel vægt 157.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Fluoro-4-nitrophenol