Få mere at vide
3-fluor-4-nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436917 5 g 5g
11426917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14350.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 394-41-2 | Molekylformel: C6H4FNO3 | Molekylvægt: 157,1 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-41-2
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00041251
InChI nøgle CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
IUPAC navn 3-fluor-4-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrophenol
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2048033
Formel vægt 157.1
Procent renhed 99%