Få mere at vide
3-fluor-4-nitrobenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336549 1 g 1g
11346549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26168.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 403-21-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-21-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD01862092
InChI nøgle WVZBIQSKLXJFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem1399, pubchem2225, acmc-1adl4
PubChem CID 230653
IUPAC navn 3-fluor-4-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Mængde 1 g
Formel vægt 185.11
Procent renhed ≥98%