Få mere at vide
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424637 1 g 1g
15434637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31979.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86156-93-6
Molekylær formel C6H3ClFNO4S
Molekylvægt (g/mol) 239.60
MDL nummer MFCD03412240
InChI nøgle AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
PubChem CID 15569555
IUPAC navn 3-fluor-4-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 239.61
Procent renhed 98%