Få mere at vide
3-Fluoro-4-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484517
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15484517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31864.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-78-8
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00143164
InChI nøgle GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d
PubChem CID 2774613
IUPAC navn 3-fluoro-4-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methylphenol
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.515
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 126.13
Procent renhed 97%