Få mere at vide
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11318886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318886 1 g 1g
11328886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19516.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90260-13-2
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.631
MDL nummer MFCD03094389
InChI nøgle YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
PubChem CID 2778600
IUPAC navn 3-fluor-4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%