Få mere at vide
3-Fluor-4-methoxybenzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11399785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399785 1 g 1g
11309795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19818.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169,946 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149507-26-6
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.946
MDL nummer MFCD00807404
InChI nøgle IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
IUPAC navn (3-fluor-4-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 237 °C til 239 °C
Mængde 1 g
Beilstein 7370120
Formel vægt 169.95
Procent renhed ≥98%