missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 351-54-2 |
| Molekylær formel | C8H7FO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Fluoro-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-fluorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.14 |
| Formel vægt | 154.043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?