Få mere at vide
3-Fluoro-4-iodopyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484470
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484470 5 g 5g
11474470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50068.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22282-75-3
Molekylær formel C5H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 222.989
MDL nummer MFCD03092927
InChI nøgle MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
IUPAC navn 3-fluoro-4-iodopyridine
SMIL C1=CN=CC(=C1I)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-iodopyridine
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Mængde 5 g
Formel vægt 222.99
Procent renhed 98%