Få mere at vide
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423387
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15423387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26107.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-04-9
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.113
MDL nummer MFCD00215834
InChI nøgle DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
PubChem CID 2782944
IUPAC navn 3-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 137.11
Procent renhed 98%