Få mere at vide
3-fluor-4-hydroxybenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035393
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15479877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53110.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 182344-14-5 | C6H6BFO3 | 155.919 g/mol
3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Hydroxybenzenboronsyrer er involveret i suzuki miyaura-reaktioner. Det er en arylboronsyre. 3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre, kan være en effektiv katalysator til amidering og esterificering af carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Hydroxybenzenboronsyrer er involveret i suzuki miyaura-reaktioner. Det er en arylboronsyre. 3-Fluoro-4-hydroxybenzenboronsyre, kan være en effektiv katalysator til amidering og esterificering af carboxylsyrer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182344-14-5
Molekylær formel C6H6BFO3
Molekylvægt (g/mol) 155.919
MDL nummer MFCD06659838
InChI nøgle OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 23005361
IUPAC navn (3-fluor-4-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 252°C to 256°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 155.92
Procent renhed 97%