Få mere at vide
3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988679
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30988679 5 g 5g
30981093 250 mg 250mg
30972153 100 g -
30974290 1 g 1g
30975572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30988679 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD110575g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 403-14-5
Molekylær formel C8H7FO2
MDL nummer MFCD00215840
Mængde 5 g
SMIL C1=C(C=CC(=C1F)O)C(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 154.14
Procent renhed 98%