Få mere at vide
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| Formel vægt | 170.0379 |